Learn More
Dibutylmaleat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123441 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10431202 250 g Glasflasche 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10123441
Marke: Thermo Scientific Acros 353100010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105-76-0 | C12H20O4 | 228.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-76-0
Summenformel C12H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00009447,MFCD00065141
InChI-Schlüssel JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Synonym dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
IUPAC-Name Dibutyl-(Z)-2-butendioat
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl maleate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 274°C to 277°C
Flammpunkt 120°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OCOCHCHCOO(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4440 to 1.446
Menge 1 kg
Beilstein 02, IV, 2209
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibutyl maleate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.