Learn More
Dibutyl Maleate, TRC
Artikelnummer. 30380795
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30380795 50 g 50 Gramm
30375904 25 g -
30374716 10 g -
3 options
Artikelnummer. 30380795
Marke: Toronto Research Chemicals TRCD42953550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-76-0
Chemischer Name oder Material Dibutyl maleate
Formelmasse 228.1362
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
IUPAC-Name dibutyl (Z)-but-2-enedioate
Summenformel C12 H20 O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.28
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Synonym 2-Butenedioic acid (2Z)-, dibutyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, Maleic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Butyl maleate, DBM, Di-n-butyl maleate, Dibutyl maleate, Maleic acid di-n-butyl ester, RC Comonomer DBM, Staflex DBM, Vinavil CF 5
Specifica
Menge 50 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.