Learn More
Dibutylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30369254
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369254 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369254 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD429520250G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylphosphate
CAS 107-66-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H19 O4 P
Menge 250 g
Synonym Butyl phosphate, (BuO)2(HO)PO (6CI), DBP, DP 4, DP 4 (coupling agent), Di-n-Butyl phosphate, Dibutyl acid phosphate, Dibutyl hydrogen phosphate, Dibutyl phosphate, HDBP, NSC 203039, NSC 22313
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)
SMILES CCCCOP(=O)(O)OCCCC
IUPAC-Name Dibutylhydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 210.21
Formelmasse 210.1021
Reinheit (%) >95