Learn More
Dibutylsebacat, Mikromol™
Beschreibung
Dibutylsebacat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibutyl Sebacate |
| CAS | 109-43-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dibutyl Sebacate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H34 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC |
| IUPAC-Name | Dibutyldecandioat |
| Mehr anzeigen |