Learn More
Dibutylsebacat, TRC
Artikelnummer. 30133003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133003 5 g 5 Gramm
17970065 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4295255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-43-3
Summenformel C18 H34 O4
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
Synonym Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
IUPAC-Name Dibutyldecandioat
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl Sebacate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formelmasse 314.2457