Learn More
Dibutylsuccinat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299826 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15299826 100 mL 100 Milliliter
15289826 5 mL 5 Milliliter
15230213 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15299826 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453011000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 141-03-7 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-03-7
Summenformel C12H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 230.3
InChI-Schlüssel YUXIBTJKHLUKBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl succinate, tabutrex, succinic acid di-n-butyl ester, di-n-butyl succinate, tabatrex, dibutylsuccinate, butyl butanedioate, butanedioic acid, dibutyl ester, succinic acid dibutyl ester, dnbs
PubChem CID 8830
ChEBI CHEBI:82263
IUPAC-Name Dibutyl-Butandiat
SMILES CCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl succinate
Schmelzpunkt -29.0°C
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 274.0°C
Flammpunkt 144°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel C4H9O2CH2CH2CO2C4H9
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly.
Formelmasse 230.3
Reinheit (%) 99%