Learn More
Dibutylamin, TRC
Artikelnummer. 30382804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382804 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD462738250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutylamine
CAS 111-92-2
Summenformel C8 H19 N
Menge 250 mL
Synonym Dibutylamine (8CI), N-Butyl-1-butanamine, Di-n-butylamine, N,N-Di-n-butylamine, N,N-Dibutylamine, n-Dibutylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCNCCCC
IUPAC-Name N-Butylbutan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
Formelmasse 129.1517