Learn More
Dibutyldiethyltin, TRC
Artikelnummer. 30135088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135088 1 g 1 Gramm
30012595 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135088 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4294551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20525-62-6
Summenformel C12 H28 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 291.06
Synonym Dibutyldiethylstannane, Diethyldibutyltin
IUPAC-Name Dibutyl(diethyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CC)(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyldiethyltin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C4H9.2C2H5.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H2,2H3;
Formelmasse 292.1213