Learn More
Dibutylzinndilaurat, TRC
Artikelnummer. 30375697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375697 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD429573500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyltin Dilaurate
CAS 77-58-7
Summenformel C32 H64 O4 Sn
Menge 500 mg
Synonym Dibutyltin dilaurate (6CI), Stannane, dibutylbis(lauroyloxy)- (8CI), Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- (9CI), Tin, dibutylbis(lauroyloxy)- (7CI), Lauric acid, dibutylstannylene deriv. (8CI), A 201, ADK Stab BT 11, Addocat 201, Addocat 210, Advastab T 12P, BL 42A, BNT-CAT 425, BT 11, BT 18, BXX 3778, Baerostab DBTL/C, Butynorate, C 101, C 101 (stabilizer), CAT 11, CAT 11 (catalyst), CM-A, CP, CP (catalyst), Cata-Chek 820, Cotin 200, D 22, D 7103, D 80, D 80 (catalyst), DBTD, DBTDL, DBTL, DBTL-KS 1260, DC 176, DOD-D 82727, DXR 81, DY 12, DY 28, Dabco T 12, Dabco T 12N, Dabco T 12SL, Davainex, Desmorapid Z, Di-n-butyltin dilaurate, Dibutylbis(1-oxododecyloxy)stannane, Dibutylbis(laurato)tin, Dibutylbis(lauroyloxy)tin, Dibutylstannylene dilaurate, Dibutyltin didodecanoate, Dibutyltin n-dodecanoate, Dow Corning 176, Embilizer L 101, Fascat 4202, Foamate S 9, Fomrez SUL 4, Gleck TL, HG 0111, JF-NS-C 010, Jeffcat T 12, K 1 Type A, KS 120, KS 1260, KS 20, Keverkat DBTL 162, Kosmos 19, L 101, LL 101, Lankromark LT 173, Liocat 118, Liocat 119, Mark 1038, Mark BT 1, Mark BT 11, Mark BT 18, Mark DBTL, Meister ZL 4401, Metacure T 12, Metatin 712, Metatin K 712, NSC 2607, Neostann U 100, Niax T 12, Nitto 8501, Octaflow BT 71, Ongrostab BLTM, Reatinor 932, Reaxis C 218, SCAT 1, SCAT 1W, SD-L 101, SM 2014C, SUL 4, Stabilizer D 22, Stanclere DBTL, Stanclere TL, Stann BL, Stann SB 430A, Stavinor 1200SN, T 12, TK 218, TL 10, TL 10 (catalyst), TL 100, TL 1000, TL 1000 (catalyst), TMV 186, TN 12, TN 12 (catalyst), TVS Tin Lau, TVS-TL 700, TVS-TL 800, Tegokat 218, Thermolite T 12, Thorcat 401, Tin dibutyl dilaurate, TinStab BL 277, Tinostat, U 100, U 12, YL 101, YL 101 (catalyst), Yoke T 12, ZT 101, ZT 102, Dodecanoic acid, 1,1'-(dibutylstannylene) ester
InChI-Formel InChI=1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
IUPAC-Name [Dibutyl(dodecanoyloxy)stannyl]dodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 631.5582
Formelmasse 632.3827