Learn More
Dibutyltin(IV)-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30179753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179753 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30179753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42956010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyltin-oxide
CAS 818-08-6
Summenformel C8 H18 O Sn
Menge 10 g
Synonym Dibutyltin oxide (6CI), Dibutyloxostannane, Axion CS 2455, Cotin 100, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(II) oxide, Dibutyloxotin, Dibutylstannane oxide, Eurecat 9555, Eurecat 9560, FC 4201, Fascat 4201, Fomrez SUL 11A, Fomrez SUL 11B, Fomrez SUL 11C, MSCAT 01, MSCAT 02, NSC 28130, Neostann U 300, Stann BO, Tegokat 248, Tin dibutyl oxide, U 300, ZT 4201
InChI-Formel InChI=1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
IUPAC-Name Dibutyl(oxo)zinn
Molekulargewicht (g/mol) 248.94
Formelmasse 250.038