Learn More
R&D Systems™ Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Artikelnummer. 30001207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001207 10 mg 10 Milligramm
18034932 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001207 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1141/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.05 €
    154.35 € / 10 Milligramm
    Sparen 17.70 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable analog of cAMP; activates cAMP-dependent protein kinases. Promotes differentiation of dopaminergic neurons (iDA) from hPSCs in combination with other reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16980-89-5
Summenformel C18H26N5NaO8P
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 491.37
Reinheit >98%
Molekulargewicht 494.397