missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicamba, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dicamba |
| CAS | 1918-00-9 |
| Summenformel | C8 H6 Cl2 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | o-Anisic acid, 3,6-dichloro- (8CI), 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, 2,5-Dichloro-6-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid, 3,6-Dichloro-o-anisic acid, Aviator, Banvel, Banvel 480, Banvel 70WP, Banvel SGF, Celebrity B, DC, Dianat, Dicamba, MDBA, Mais Banvel WG, Mediben, Vanquish, Velsicol 58CS11, Velsicol Compound R |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.04 |
| Formelmasse | 219.9694 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?