Learn More
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431537 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15431537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039411.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
CAS 14023-80-4
Summenformel C7H7IrO4
MDL-Nummer MFCD00049135
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3466
Synonym acetylacetonato dicarbonyliridium i, dicarbonyl 2,4-pentanedionato iridium
InChI-Schlüssel DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
SMILES [Ir+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
IUPAC-Name iridium(1+) bis(methanidylidyneoxidanium) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
Molekulargewicht (g/mol) 347.35
PubChem CID 71311471
Formelmasse 347.35
Physikalische Form Kristallin