Learn More
Dicarbonylacetylacetonatorhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10167083 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10167083
Marke: Thermo Scientific Acros 363950025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14874-82-9
Summenformel C7H7O4Rh
Molekulargewicht (g/mol) 258.03
MDL-Nummer MFCD00009884
InChI-Schlüssel BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
IUPAC-Name λ¹-rhodium(1+) bis(methanidylidyneoxidanium) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Schmelzpunkt 154.0°C to 156.0°C
Farbe Grün-Rot
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 258.04
Physikalische Form Nadeln oder Flocken
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.