Learn More
Dichlor(1,5-Cyclooctadien)Platin(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540934 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10540934
Marke: Thermo Scientific Acros 363612500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12080-32-9 | C8H12Cl2Pt | 374.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12080-32-9
Summenformel C8H12Cl2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 374.17
MDL-Nummer MFCD00012413
InChI-Schlüssel VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Synonym dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
PubChem CID 6436378
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Platin(2+); Dichlorid
SMILES Cl[Pt]Cl.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(1, 5-cyclooctadiene)platinum(II)
Schmelzpunkt 285.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Pt)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 374.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.