Learn More
Dichloro(Diethylamino)phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405700
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11405700
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25934.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1069-08-5 | C4H10Cl2NP | 174.005 g/mol
Dichloro(diethylamino)phosphine is used as a reagent for the preparation of diethylaminophosphine-metal complexes and it is a critical starting material in the preparation of various phosphines, phosphoramidites & the phosphitylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichloro(diethylamino)phosphin wird als Reagenz für die Herstellung von Diethylaminophosphin-Metall-Komplexen verwendet und ist ein kritisches Ausgangsmaterial bei der Herstellung verschiedener Phosphine, Phosphoramidite und Phosphitylierung von Alkoholen.
Löslichkeit
Reagiert heftig in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1069-08-5
Summenformel C4H10Cl2NP
Molekulargewicht (g/mol) 174.005
MDL-Nummer MFCD00013614
InChI-Schlüssel BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylphosphoramidous dichloride, dichloro diethylamino phosphine, diethylaminodichlorophosphine, et2npcl2, acmc-2098mq, diethylamido dichlorophosphite, diethylamino dichlorophosphine, dichloro diethylamido phosphine, dichlorophosphanyl diethylamine, dichlorophosphorous diethylamide
PubChem CID 2733289
IUPAC-Name N-Dichlorphosphanyl-N-Ethylethanamin
SMILES CCN(CC)P(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(diethylamino)phosphine
Dichte 1.196
Siedepunkt 179°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Irritating
Strukturformel (CH3CH2)2NPCl2
Brechungsindex 1.497
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts violently in water.
Formelmasse 174.01
Reinheit (%) 97%