Learn More
Dichloro(Diethylamino)phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485690
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11485690 5 g 5 Gramm
11495690 25 g 25 Gramm
11405700 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11485690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25934.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1069-08-5 | C4H10Cl2NP | 174.005 g/mol
Dichloro(diethylamino)phosphine is used as a reagent for the preparation of diethylaminophosphine-metal complexes and it is a critical starting material in the preparation of various phosphines, phosphoramidites & the phosphitylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichloro(diethylamino)phosphin wird als Reagenz für die Herstellung von Diethylaminophosphin-Metall-Komplexen verwendet und ist ein kritisches Ausgangsmaterial bei der Herstellung verschiedener Phosphine, Phosphoramidite und Phosphitylierung von Alkoholen.
Löslichkeit
Reagiert heftig in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1069-08-5
Summenformel C4H10Cl2NP
Molekulargewicht (g/mol) 174.005
MDL-Nummer MFCD00013614
InChI-Schlüssel BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylphosphoramidous dichloride, dichloro diethylamino phosphine, diethylaminodichlorophosphine, et2npcl2, acmc-2098mq, diethylamido dichlorophosphite, diethylamino dichlorophosphine, dichloro diethylamido phosphine, dichlorophosphanyl diethylamine, dichlorophosphorous diethylamide
PubChem CID 2733289
IUPAC-Name N-Dichlorphosphanyl-N-Ethylethanamin
SMILES CCN(CC)P(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(diethylamino)phosphine
Dichte 1.196
Siedepunkt 179°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Irritating
Strukturformel (CH3CH2)2NPCl2
Brechungsindex 1.497
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts violently in water.
Formelmasse 174.01
Reinheit (%) 97%