Learn More
Dichloro(p-cymol)ruthenium(II)-Dimer, TRC
Artikelnummer. 30371439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371439 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371439 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4340205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer
CAS 52462-29-0
Summenformel C20H28Cl4Ru2
Menge 5 g
Synonym Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]di-Ruthenium
InChI-Formel InChI=1S/C10H20.C10H14.2CH3.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;;;/h8-10H,4-7H2,1-3H3;4-8H,1-3H3;2*1H3;2*1H;;;;/q;;;;;;;;2*+1/p-2/t9-,10+;;;;;;;;;
SMILES [Cl-][Ru+2]123456([Cl-][Ru+2]789%10%11([Cl-])([Cl-]1)[CH]=%12[CH]%11=C%10(C(C)C)[CH]9=[CH]8C%127C)[CH]=%13[CH]6=C5(C(C)C)[CH]4=[CH]3C%132C
Molekulargewicht (g/mol) 612.39
Formelmasse 611.9