Learn More
Dichloressigsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387438 250 g 250 Gramm
11377438 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031249.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-43-6
Summenformel C2H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.936
MDL-Nummer MFCD00004223
InChI-Schlüssel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroacetic acid
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Farbe Gelb
Dichte 1.564 g/mL
Siedepunkt 194°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.462
Menge 250 g
UN-Nummer UN1764
Beilstein 1098596
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,3050
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone and diethyl ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formelmasse 128.94
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssig