missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichloressigsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10274342 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10274342 1 L 1 Liter
10283230 100 mL 100 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10274342

Marke: Fisher Chemical D/1550/PB15

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Chemische Identifikatoren

CAS 79-43-6
Summenformel C2H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.94
MDL-Nummer 4223
InChI-Schlüssel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl

Spezifikation

Schmelzpunkt 9°C
Farbe Gelb
pH 1.2
Siedepunkt 194°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 1 L
Dampfdichte 4.45
Formelmasse 128.94g/mol
Dampfdruck 1.3mbar 44
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.