Learn More
Dichloressigsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10283230 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10283230 100 mL 100 Milliliter
10274342 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283230 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/1550/PB05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 79-43-6
Summenformel C2H2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.94
MDL-Nummer 4223
InChI-Schlüssel JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,2--Dichloressigsäure
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 9°C
Farbe Gelb
pH 1.2
Siedepunkt 194°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 100 mL
Dampfdichte 4.45
Formelmasse 128.94g/mol
Dampfdruck 1.3mbar 44
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.