Learn More
Dichloressigsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30382520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382520 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4320051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dichloroacetic acid methyl ester
CAS 116-54-1
Summenformel C3 H4 Cl2 O2
Menge 1 g
Synonym Acetic acid, dichloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Dichloro-2-methoxy-2-oxoethane, Dichloroacetic acid methyl ester, Methyl 2,2-dichloroacetate, Methyl dichloroacetate, NSC 2882
InChI-Formel InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name Methyl-2,2-dichloracetat
Molekulargewicht (g/mol) 142.97
Formelmasse 141.9588