Learn More
Dichloressigsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichloroacetic acid methyl ester |
| CAS | 116-54-1 |
| Summenformel | C3 H4 Cl2 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Acetic acid, dichloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Dichloro-2-methoxy-2-oxoethane, Dichloroacetic acid methyl ester, Methyl 2,2-dichloroacetate, Methyl dichloroacetate, NSC 2882 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Methyl-2,2-dichloracetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.97 |
| Formelmasse | 141.9588 |