Learn More
Dichloracetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495966
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495966 100 g 100 Gramm
11405976 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22296.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-36-7
Summenformel C2HCl3O
Molekulargewicht (g/mol) 147.379
MDL-Nummer MFCD00000840
InChI-Schlüssel FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
IUPAC-Name 2,2-Dichloracetylchlorid
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroacetyl chloride
Dichte 1.532
Siedepunkt 107°C to 108°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.462
Menge 100 g
UN-Nummer UN1765
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3053
Formelmasse 147.39
Reinheit (%) 97%