Learn More
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II), Gelbkristallin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404955
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15404955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15404955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045511.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
CAS 887919-35-9
Farbe Gelb
Summenformel C32H56Cl2N2P2Pd
MDL-Nummer MFCD09265123
Menge 1 g
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-Name bis(4-(di-tert-butylphosphanyl)-N,N-dimethylaniline); dichloropalladium
Molekulargewicht (g/mol) 708.08
PubChem CID 11714597
Formelmasse 708.08
Physikalische Form Kristalle