Learn More
Dichlorobis(di-tert-Butylphenylphosphin)Palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486925 250 mg 250 Milligramm
15476925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045453.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34409-44-4 | C28H46Cl2P2Pd | 621.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34409-44-4
Summenformel C28H46Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 621.94
MDL-Nummer MFCD09953450
InChI-Schlüssel DFKFLLBQLYGVIH-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis di-tert-butylphenylphosphine palladium ii, bis di-t-butyl phenyl phosphine palladium dichloride, bis di-tert-butyl phenyl phosphane ; palladium chloride
PubChem CID 56649816
IUPAC-Name Ditert-butyl(phenyl)phosphan; Dichlorpalladium
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and polar organic solvents.
Formelmasse 621.95
Physikalische Form Fest