Learn More
Dichlorobis(Ethylendiamin)Platin(II), Pt 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470221 0.25 g 0.25 Gramm
11333688 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470221 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039280.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 21430-85-3 | C4H16Cl2N4Pt | 386.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21430-85-3
Summenformel C4H16Cl2N4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 386.18
MDL-Nummer MFCD00009881
InChI-Schlüssel MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
IUPAC-Name platinum(2+) bis(ethane-1,2-diamine) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++].NCCN.NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Schmelzpunkt 300°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel PtCl2(H2NCH2CH2NH2)2
Menge 0.25 g
Formelmasse 386.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 50%
Physikalische Form Kristallin