Learn More
Dichlorodenafil, TRC
Artikelnummer. 30135599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135599 100 mg 100 Milligramm
17981915 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135599 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD434050100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1446089-84-4
Summenformel C19 H20 Cl2 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 407.29
Synonym 5-[5-[(1Z)-1,2-Dichloroethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Dichlorodenafil
IUPAC-Name 5-[5-[(Z)-1,2-Dichlorethenyl]-2-Ethoxyphenyl]-1-Methyl-3-propyl-6H-Pyrazolo[4,3-d]Pyrimidin-7-one
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)\C(=C\Cl)\Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorodenafil
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10-
Formelmasse 406.0963