Learn More
Dichlordinitromethan, TRC
Artikelnummer. 30384435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384435 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43435050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorodinitromethane
CAS 1587-41-3
Summenformel CCl2N2O4
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/CCl2N2O4/c2-1(3,4(6)7)5(8)9
SMILES O=C/N=N\C(CCC(O)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 174.93