Learn More
Dichlordipropyltin, TRC
Artikelnummer. 17954655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17954655 1 g 1 Gramm
17982695 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17954655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4342701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-36-7
Summenformel C6 H14 Cl2 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 275.79
Synonym Dichlorodipropyltin, Di-n-propyltin-dichloride
IUPAC-Name Dichlor(Dipropyl)Stannane
SMILES CCC[Sn](Cl)(Cl)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-propyl-tin-dichloride
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C3H7.2ClH.Sn/c2*1-3-2;;;/h2*1,3H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 275.9495
Reinheit (%) >95%