Learn More
Dichloriodomethan, TRC
Artikelnummer. 17974045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17974045 500 mg 500 Milligramm
17943605 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17974045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD434680500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-04-7
Summenformel C H Cl2 I
Molekulargewicht (g/mol) 210.83
Synonym Dichloroiodomethane, Methane, dichloroiodo- (6CI,7CI,8CI,9CI)
IUPAC-Name Dichlor(iod)methan
SMILES ClC(Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroiodomethane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/CHCl2I/c2-1(3)4/h1H
Formelmasse 209.85