Learn More
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415517 500 g 500 Gramm
11314519 25 g 25 Gramm
11405517 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23504.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.06 €
    66.65 € / 500 Gramm
    Sparen 15.41 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220.949 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriumdichlorisocyanurat kann als Reagenz für die N-Monochlorierung und die Dehydrochlorierung von Amino-Estern, Synthese von antimikrobiellen Polyurethan-Additiven zur Kontrolle von Biofilm verwendet werden. Wird als Notfalldesinfektionsmittel im Trinkwasser und häufig als Reinigungsmittel verwendet. Ist auch ein Reagenz für die Chlorung zur Detektion von Ammonium durch Bildung farbiger Zebrastreifen in einem Nachweisröhrchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2893-78-9
Summenformel C3HCl2N3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.949
MDL-Nummer MFCD00006036
InChI-Schlüssel UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion;Natrium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifications
Chemischer Name oder Material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Geruch Chlorine-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), Wasser < 3 %
Menge 500 g
UN-Nummer UN2465
Beilstein 4056155
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 97%