Learn More
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274674 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15274674 2.5 kg 2.50 Kilogramm
10712251 25 g -
10451631 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15274674 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204110025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 €
    261.65 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 54.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, >-97,5 % (auf Trockensubstanz), C3HCl2N3NAO3, CAS-Nummer 2893-78-9, Natriumdichlorocyanursäure, 1,3,5-Triazin-2,4,6 1h,3h,5h-Trione, 1,3-Dichloro-, Natriumsalz, 500 g, 98 %, weiß, 220-767-7, 219,95, Gefahr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2893-78-9
Summenformel C3HCl2N3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.949
MDL-Nummer MFCD00006036
InChI-Schlüssel UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion;Natrium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 2.5 kg
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) ≥97.5% (on dry substance)
Physikalische Form Kristalle oder Granulat
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt