Learn More
Natriumsalz der Dichloroisocyanursäure, TRC
Artikelnummer. 30385614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385614 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4348755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroisocyanuric Acid Sodium Salt
CAS 2893-78-9
Summenformel C3Cl2N3NaO3
Menge 5 g
Synonym Dichloroisocyanuric Acid Sodium, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI), 3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium salt, ACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione sodium salt, Dichloroisocyanuric acid sodium salt, Dichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Histar G, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, Prisept, SDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium dichlorisocyanurate, Sodium dichlorocyanurate, Sodium dichloroisocyanurate, Sodium dicycloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI)s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI)3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium saltACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione Sodium Salt, Dichloroisocyanuric acid Sodium SaltDichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, PriseptSDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium Dichlorisocyanurate, Sodium Dichlorocyanurate, Sodium Dichloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack
InChI-Formel InChI=1S/C3HCl2N3O3.Na/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;/h(H,6,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(Cl)C1=O
IUPAC-Name Natrium;1,3-Dichlor-1,3-diaza-5-azanidacyclohexan-2,4,6-trion
Molekulargewicht (g/mol) 219.95
Formelmasse 218.9214