Learn More
Riedel-de Haën Dichlormethan
Artikelnummer. 15965610
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
Packungsgröße:
18 Liter
45 Liter
7 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15965610 7 L 7 Liter
15945610 18 L 18 Liter
15955610 45 L 45 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15965610 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 322227L
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dichlormethan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, ≥ 99,9 % (GC).
  • ACS-Lösungsmittel für den allgemeinen Gebrauch.
  • Preisgünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese.
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC.
  • Abweichungen und Abnahmeprobleme sind auf Verunreinigungen durch Lösungsmittel zurückzuführen.
  • Alle Lösungsmittel werden geprüft, um die ACS-Spezifikationen für den allgemeinen Gebrauch zu erfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride, DCM
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -97°C
CAS Min. % ≥99.00%
Farbe Farblos
Dichte 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Menge 7 L
Flammpunkt Not applicable
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck 453 hPa (20°C)
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Siedepunkt 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.