Learn More
Dichlormethan, 99.6 %, ACS-Reagenz, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10750862 500 mL EcoSafPak™ Glasflasche 500 Milliliter
10424121 1 L Glasflasche 1 Liter
10207283 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10532904 25 L Metallfass 25 Liter
4 options
Artikelnummer. 10750862
Marke: Thermo Scientific Acros 406925000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -97.0°C
Namenshinweis Stabilized with Amylene
Hinweise zur Zersetzung >120°C
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Menge 500 mL
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 1.325
Titrierbare Säure 0.0003 meq/g max.
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Wasser 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz