Learn More
Dichlormethan, 99.8 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387841 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
10487532 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10354263 500 mL AcroSeal™ Glasflasche 500 Milliliter
10295661 2.5 L AcroSeal™ Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10387841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 348460010
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichlormethan, 99,8 %, CH2Cl2, CAS-Nummer-75-09-2, 513-35-9, Aerothen mm, Freon 30, Methandichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Narkotil, Solaesthin, Solmethin, 1 l, 01, 60, 39,0 °C bis 40,0 °C, CHEBI:15767, farblos, > 120 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Specifications
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Hinweise zur Zersetzung >120°C
Schmelzpunkt -97.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH2Cl2
Menge 1 L
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Stabilisator 50ppm (approx.) amylene
Formelmasse 84.93
Dampfdruck 475hPa at 20°C
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane