Learn More
Dichlormethan, 99.8 %, für die-Spektroskopie, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-217075 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10092190
Marke: Thermo Scientific Acros 167775000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2, 513-35-9
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -97.0°C
Namenshinweis Stabilized
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.01 max. at 270nm, 0.01 max. at 280nm, 0.02 max. at 260nm, 0.05 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Menge 500 mL
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 1.325
Strukturformel CH2Cl2
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Wasser 0.02% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) 99.8%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dichloromethane