Learn More
Dichlormethan, 99.9 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
Schmelzpunkt | -97.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.3250g/mL |
Siedepunkt | 39.0°C to 40.0°C |
Menge | 2.5 L |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Water <30ppm |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.