missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlormethan, 99.9+ %, für die Nukleotid- und Peptid-Synthese, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -97°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 39°C |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 350mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.43 mPaS at 20°C |
| Formelmasse | 84.93g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido