Learn More
Dichlormethan, Laborreagenz, ≥99.9 % (ohne Stabilisator, GC), enthält 0.1-0.4 % Ethanol als Stabilisator, Honeywell™
Artikelnummer. 15651440 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 15651440
Marke: Honeywell Research Chemicals 146094X5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Laborreagenz, ≥99.9 % (ohne Stabilisator, GC), enthält 0.1 bis 0.4 % Ethanol als Stabilisator
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
CAS 75-09-2
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C
Menge 4 x 5 l
Explosionsgrenze 0.22
Zündpunkt 1223 °F
Verpackung Aluminiumflasche
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
Dampfdruck 6.83 psi (20 °C), 24.45 psi (55 °C)
Beilstein 1730800
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formelmasse 84.93 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 % (ohne Stabilisator, GC)
Güte Laborreagenzien