Learn More
Solstice Dichlormethan CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15704358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
18 L
Packungsgröße:
18 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15704358 18 L 18 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15704358 Lieferant Solstice Lieferanten-Nr. 3485618L
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dichlormethan CHROMASOLV™ für HPLC, ≥ 99,8 %, enthält Amylen als Stabilisator.
  • Niedriges UV-Profil laut HPLC.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
pH Nicht zutreffend
Schmelzpunkt -97 °C
CAS 75-09-2
CAS Min. % ≥99.00%
Farbe Farblos
Dichte 1,32 bis 1,33 g/cm3 (20 °C)
Menge 18 L
Flammpunkt Nicht zutreffend
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck 453 hPa (20 °C)
MDL-Nummer MFCD00000881
Viskosität 0,44 mPa (20 °C)
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Konzentration ≥99.80%
Synonym Methylene chloride
Siedepunkt 39 °C bis 41 °C (1,013 hPa)
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.