Learn More
Dichlormethan-d2, 100 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Ea.
Je 10
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354418 Je 10 10 Stück
11364418 2 Ea. 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11354418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042334.KV
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1665-00-5 | Molecular Formula: CH2Cl2 | Molecular Weight: 86.939 g/mol
Labeled methylene chloride is used in organic chemical reactions as a general solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1665-00-5
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 86.939
MDL-Nummer MFCD00000882
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC-Name Dichlor(dideuterio)methan
SMILES C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,35 g/mL
Geruch Süß
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Menge Je 10
UN-Nummer UN1593
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 86.95
Reinheit (%) 100%