Learn More
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16358186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 25mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16358186 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10002260 Gehäuse 5mL Glasflasche 5 Milliliter
16348186 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10134290 Gehäuse 25mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16358186 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 €
    760.00 € / 50 Milliliter
    Sparen 70.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1665-00-5
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000882
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d2, dichloro dideuterio methane, cd2cl2, dichloromethane-d', 99.96 atom % d, dichloro 2h2 methane, dideuteromethylene chloride, methylene chloride-d2, methane-d2, dichloro, deuterated dichloromethane
PubChem CID 160586
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.6+ atom % D
Dichte 1,3600 g/mL
Deuterium (D) Min. 99,60%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1,4218
Wasser Max. 0,04 % (coulometrisch)
Menge 50 mL
Schmelzpunkt -97,0 °C
Siedepunkt 40,0 °C
Strukturformel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(²H₂)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
Formelmasse 86.95
Güte NMR