Learn More
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, verpackt in 0,75 ml Ampullen, 99,5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16388196 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7,5 ml
Packungsgröße:
7.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16388196 7,5 ml 7.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16388196 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464030075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00 €
    142.00 € / 7.5 Milliliter
    Sparen 13.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Dichte 1,3600 g/mL
Brechungsindex 1,4218
Relative Dichte 1,36
Menge 7,5 ml
CAS 1665-00-5
Schmelzpunkt -97,0 °C
Siedepunkt 40,0 °C
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CD2Cl2
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(²H₂)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
Formelmasse 86.95
Güte NMR