Learn More
Dichloromethane (DCM), Glass Distilled, Greenfield
Click to view available options
:
4 x 4 L
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichloromethane (DCM), Glass Distilled |
| CAS | 75-09-2 |
| Siedepunkt | 40°C |
| Menge | 4x4L Case |
| Verpackung | 4x4L Case |
| Güte | HPLC |