Learn More
Dichloromethane (DCM), Glass Distilled, Greenfield
Artikelnummer. 30286178
Click to view available options
:
4 x 4 L
Artikelnummer. 30286178
Marke: Pharmco 313000DISCS4L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane (DCM), Glass Distilled
CAS 75-09-2
Siedepunkt 40°C
Menge 4x4L Case
Verpackung 4x4L Case
Güte HPLC