Learn More
Dichlormethan, zur Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624210
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15624210 4 x 2.5 l 4 Stück
15604210 1 l 1 Liter
15614210 2.5 l 2.50 Liter
15634210 6 x 1 L 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15624210 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 344884X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
  • Für Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalysen von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97 °C (Literatur)
Namenshinweis Für die Analyse von Pestizidrückständen
CAS Min. % ≥99.0000%
CAS Max. % ≥99.0000%
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 4 x 2.5 l
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2Cl2
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Siedepunkt 39 °C bis 41 °C
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) >99.8%
Güte Pestizid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.