Learn More
Dichlormethan, für HPLC, mit Methanol stabilisiert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -97°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 39°C |
| Menge | 1 L |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 350mbar at 20°C |
| Viskosität | 0.43 mPaS at 20°C |
| Formelmasse | 84.93g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichlormethan
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.