Learn More
Dichlormethan, mit Ethanol stabilisiert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
5 l, HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 75-09-2 |
| Menge | 5 L |
| Verpackung | HDPE-Flasche |
| Summenformel | CH2Cl2 |
| MDL-Nummer | MFCD00000881 |
| InChI-Schlüssel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClCCl |
| IUPAC-Name | Dichlormethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.93 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dichloromethane, stabilized with ethanol
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methylene chloride