Learn More
Dichloromethylmethylether, TRC
Product Code. 30380643
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30380643 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30380643 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43544025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dichloromethyl Methyl Ether
CAS 4885-02-3
Summenformel C2H4Cl2O
Menge 25 g
Synonym 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
SMILES COC(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(difluor)methan
Molekulargewicht (g/mol) 114.96
Formelmasse 113.9639